Learn More
DWK Life Sciences Bouchons ultra purs à col droit Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
7 mm
13 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
13 mm
20 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Autoclavables
- Faible taux de matières extractibles
- Conformes aux pharmacopées américaine, européenne et japonaise
- Exempts de latex, nitrosamine et 2-MCBT (2-mercaptobenzothiazole)
- Compatibles avec des applications telles que l’eau pour injection (EPI) dans lesquelles le caoutchouc peut entraîner des problèmes
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Lyophilisation |
| Dureté | 47 Shore A |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Gris |
| Diameter (Metric) Bottom | 7 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 13 mm |
| Matériau | Caoutchouc de bromobutyle |
| Type de produit | Bouchon ultra pur à col droit de 13 mm |