Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flat Bottom Flasks For Soxhlet Extraction Apparatus
Manufactured from WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
Marque: DWK Life Sciences 428126
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flacon à fond plat 24/40
Spécification
125 mL | |
Pour l’extraction continue d’analytes à partir d’un solide dans un solvant organique | |
Plat |
Verre borosilicaté | |
24/40 |