Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flat Bottom Flasks For Soxhlet Extraction Apparatus
Manufactured from WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
46.40€ - 54.35€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour l’extraction continue d’analytes à partir d’un solide dans un solvant organique |
Joint conique standard | 24/40 |
Forme du fond | Plat |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12447111
|
DWK Life Sciences
428126 |
125 mL |
49.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12457111
|
DWK Life Sciences
428146 |
250 mL |
46.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12467111
|
DWK Life Sciences
428164 |
500 mL |
54.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Flat bottom flask
Spécification
Verre borosilicaté | |
Pour l’extraction continue d’analytes à partir d’un solide dans un solvant organique | |
24/40 | |
Plat |