Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flat Bottom Flasks For Soxhlet Extraction Apparatus
Manufactured from WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
Marque:  DWK Life Sciences 428146
Code produit. 12457111
  • 46.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Flacon à fond plat 24/41
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1/boîte
Verre borosilicaté
24/40
250 mL
Pour l’extraction continue d’analytes à partir d’un solide dans un solvant organique
Plat