Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vial™ Convenience Pack - Amber Vials with 11mm Crimp Finish
Wheaton E-Z Vials have a 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage.
Marque:  DWK Life Sciences W225172-0304
Code produit. 12404911
  • 95.95€ / 100 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués en verre borosilicaté de type I transparent et ambré
  • Les flacons sont conditionnés par 100 par sachet et par 10 sachets par boîte
  • L’ouverture, 40 % plus grande, améliore l’accessibilité des échantillons tout en réduisant les dommages causés par l’aiguille de l’échantillonneur automatique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bleu
Ambré
Verre borosilicaté
1,25 in
Bouchon à sertir
Lot de 100
PTFE / silicone / PTFE
12 mm
1,8 mL
Aluminium
32 mm
11 mm