Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vial™ Convenience Pack - Amber Vials with 11mm Crimp Finish
Wheaton E-Z Vials have a 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage.
53.75€ - 95.95€
Spécification
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 1,8 mL
Hauteur (impériale) 1,25 in
Consulter d'autres spécifications
Produits 10
Code produit Marque Couleur (joint) Quantité Matériau (doublure) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur (joint) Quantité Matériau (doublure) Prix Quantité et disponibilité  
12444901
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225172-02
Naturel 100/boîte PTFE / silicone
82.55€
100 pièces
Expédition estimée: 19-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12414901
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225172-0103
Rouge 100/boîte PTFE / caoutchouc
53.75€
100 pièces
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12434901
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225172-0107
Vert Lot de 100 PTFE / caoutchouc
53.75€
100 pièces
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12454901
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225172-0203
Rouge Lot de 100 PTFE / silicone
84.05€
100 pièces
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12494901
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225172-0303
Rouge Lot de 100 PTFE / silicone / PTFE
95.55€
100 pièces
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12404911
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225172-0304
Bleu Lot de 100 PTFE / silicone / PTFE
95.95€
100 pièces
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12474901
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225172-0207
Vert Lot de 100 PTFE / silicone
84.75€
100 pièces
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12464901
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225172-0204
Bleu Lot de 100 PTFE / silicone
83.85€
100 pièces
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12424901
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225172-0104
Bleu Lot de 100 PTFE / caoutchouc
53.75€
100 pièces
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12404901
Afficher les documents
DWK Life Sciences
W225172-01
Naturel Lot de 100 PTFE / caoutchouc
53.75€
100 pièces
Expédition estimée: 11-02-2025
Description
  • Manufactured from certified amber Type I borosilicate glass
  • Vials are packaged 100 per shelf pack and 10 packs per case
  • 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage
Spécification
Spécification
Ambré
Verre borosilicaté
1,25 in
Bouchon à sertir
11 mm
12 mm
1,8 mL
Aluminium
32 mm