Learn More
DWK Life Sciences Ampoules ambrées prélimées Gold-Band™ Wheaton™
Protégez vos échantillons photosensibles
69.90€ - 152.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type de produit | Ampoule autocassable |
Couleur | Ambré |
Certifications/Conformité | USP type 1, ASTM type I, classe A |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (impériale) externe | Hauteur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (impériale) externe | Hauteur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11764129
|
DWK Life Sciences
176792 |
1mL | 0,413 in | 2,63 in |
75.45€
144 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10268241
|
DWK Life Sciences
176796 |
2mL | 0,472 in | 2,95 in |
69.90€
144 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11794129
|
DWK Life Sciences
176799 |
5mL | 0,64 in | 3,3 in |
152.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Verre borosilicaté ambré
- Prélimé pour éliminer les dépôts
- La fonction Gold-Band indique le prélimage
- Les tiges peuvent être scellées par traction ou par pointe
Compliance
Conforme aux normes USP de type 1 et ASTM™ de type I, classe B
Spécification
Verre borosilicaté | |
Ampoule autocassable | |
Ambré | |
USP type 1, ASTM type I, classe A |