Learn More
DWK Life Sciences™ Ampoules ambrées prélimées Gold-Band™ Wheaton™
Code produit. 11794129 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1mL
2mL
5mL
Diamètre (impériale) externe:
0,413 in
0,472 in
0,64 in
Hauteur (impériale):
2,63 in
2,95 in
3,3 in
Conditionnement:
144 pièces
Code produit. 11794129
Marque: DWK Life Sciences™ 176799
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protégez vos échantillons photosensibles
  • Verre borosilicaté ambré
  • Prélimé pour éliminer les dépôts
  • La fonction Gold-Band indique le prélimage
  • Les tiges peuvent être scellées par traction ou par pointe
Compliance
Conforme aux normes USP de type 1 et ASTM™ de type I, classe B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5mL
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Ampoule autocassable
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 1,65cm
Diamètre (impériale) externe 0,64 in
Hauteur (métrique) 8,4cm
Hauteur (impériale) 3,3 in
Certifications/Conformité USP type 1, ASTM type I, classe A