Learn More
DWK Life Sciences Embouts d’administration en PP Wheaton™
Buse en PP et poids en verre - la buse se connecte à la tubulure de pompe pour la distribution de liquides
55.00€ - 59.40€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec | Pompes péristaltiques Wheaton, pompes de distribution et tubulure |
Type de produit | Buse d’administration |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12401541
|
DWK Life Sciences
374328 |
8 mm |
59.40€
6 pièces |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12481531
|
DWK Life Sciences
374324 |
2 x 3 mm |
55.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12491531
|
DWK Life Sciences
374326 |
6 mm |
59.40€
6 pièces |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le poids en verre est utilisé pour fixer la tubulure lors du prélèvement dans un récipient.
Spécification
Autoclavable | |
Polypropylène | |
Pompes péristaltiques Wheaton, pompes de distribution et tubulure | |
Buse d’administration |