Learn More
DWK Life Sciences Embouts d’administration en PP Wheaton™
Buse en PP et poids en verre - la buse se connecte à la tubulure de pompe pour la distribution de liquides
Marque: DWK Life Sciences 374328
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le poids en verre est utilisé pour fixer la tubulure lors du prélèvement dans un récipient.
Spécification
8 mm | |
Polypropylène | |
Buse d’administration |
Autoclavable | |
Pompes péristaltiques Wheaton, pompes de distribution et tubulure |