Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polyacetal Clamps
Color-coded clamps hold standard taper joints securely under moderate pressure
Marque:  DWK Life Sciences 297746
Code produit. 12438922
  • 226.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 27-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Moulées à partir de polyoxyméthylène (POM), une résine acétal
  • Ne rayeront pas le verre et peuvent supporter des températures jusqu’à 150°C
  • Résistantes aux acides faibles et bases
  • Non résistantes aux gaz halogènes et aux acides concentrés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pince conique standard
Acétal POM
Concentrateur évaporateur Kuderna Danish