Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polyacetal Clamps
Color-coded clamps hold standard taper joints securely under moderate pressure
226.00€ - 242.00€
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12438922
|
DWK Life Sciences
297746 |
Jaune | Concentrateur évaporateur Kuderna Danish |
226.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12448922
|
DWK Life Sciences
297749 |
Bleu | Concentrateur évaporateur Kuderna Danish |
234.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12458922
|
DWK Life Sciences
297752 |
Vert foncé | Kit de distillation de sulfure Wheaton |
242.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Molded from polyoxymethylene (POM), an acetal resin
- Will not scratch glass and can withstand temperatures up to 150°C
- Resistant to bases and weak acids
- Not resistant to halogen gases and concentrated acids
Spécification
Pince conique standard | |
Acétal POM |