Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’agitation Wheaton™ Magna-Flex™
Produisez des cultures à haut rendement en maintenant une circulation régulière tout en conservant les microsupports en suspension
Marque:  DWK Life Sciences 356916
Code produit. 12401431
  • 229.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Flacons en verre borosilicaté
  • Deux grands bras latéraux avec bouchons à vis
  • La turbine en verre flexible en forme de poire tourne depuis une position fixe au-dessus du niveau de liquide, autour d’un renfoncement à la base du flacon
  • Gradués
  • La broche en acier inox amovible immobilise la turbine lors de la manipulation ou du décantage afin d’éviter d’endommager les cellules ou les microsupports
  • Des turbines et flacons autoclavables correspondant aux tailles sélectionnées peuvent également être commandés séparément
  • Brevets Brevet n° 3 854 704
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
125 à 190 ml
Graduations ; surface d’écriture
Autoclavable
51 mm
Acier inoxydable
33-430