Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’agitation Wheaton™ Magna-Flex™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 à 190 ml
250 à 380 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
6 L
Comprend:
Graduations ; surface d’écriture
Graduations imprimées ; champ d'étiquetage sur le côté
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Flacons en verre borosilicaté
- Deux grands bras latéraux avec bouchons à vis
- La turbine en verre flexible en forme de poire tourne depuis une position fixe au-dessus du niveau de liquide, autour d’un renfoncement à la base du flacon
- Gradués
- La broche en acier inox amovible immobilise la turbine lors de la manipulation ou du décantage afin d’éviter d’endommager les cellules ou les microsupports
- Des turbines et flacons autoclavables correspondant aux tailles sélectionnées peuvent également être commandés séparément
- Brevets Brevet n° 3 854 704
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Comprend | Graduations imprimées ; champ d'étiquetage sur le côté |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Oui |