Learn More
DWK Life Sciences Low-Profile Reservoirs
Replacement glass reservoirs for Acurex™ Low-Profile Dispensers
54.00€ - 105.00€
Spécification
Type de produit | Réservoir |
---|---|
Couleur | Ambré |
Matériau | verre |
À utiliser avec (équipement) | Distributeur à profil bas Acurex™ |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12447201
|
DWK Life Sciences
844082 |
250 mL |
54.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12457201
|
DWK Life Sciences
844086 |
1000 mL |
105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Replacement Amber Glass Reservoir
Spécification
Réservoir | |
Ambré | |
verre | |
Distributeur à profil bas Acurex™ |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Low-Profile Reservoirs