Learn More
DWK Life Sciences Low-Profile Reservoirs
Replacement glass reservoirs for Acurex™ Low-Profile Dispensers
Marque: DWK Life Sciences 844082
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Réservoir en verre ambré de 250 ml de rechange
Spécification
Réservoir | |
verre | |
Distributeur à profil bas Acurex™ |
Ambré | |
250 mL | |
8,45 oz. |