Learn More
DWK Life Sciences Insert à volume limité Wheaton™ pour flacons à ouverture standard
La conception originale utilisée dans la plupart des échantillonneurs automatiques
Marque:  DWK Life Sciences 225350-531
Code produit. 12443691
  • 170.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 19-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bouchon serti standard
  • Verre borosilicaté de type I
  • Insert à volume limité
  • S’utilise avec des flacons en aluminium E-Z™ de 11 mm
  • Pour flacons à ouverture standard de 12 x 32 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
0,25 ml
0,2 ml
Verre borosilicaté
0,006 oz.
Plat