Learn More
DWK Life Sciences Insert à volume limité Wheaton™ pour flacons à ouverture standard
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,10 mL
0,25 ml
Matériau:
Verre
Verre borosilicaté
Volume (impériale) de l’insert:
0,003 oz.
0,006 oz.
Volume (métrique) de l’insert:
0,1 ml
0,2 ml
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Beskrivelse
- Bouchon serti standard
- Verre borosilicaté de type I
- Insert à volume limité
- S’utilise avec des flacons en aluminium E-Z™ de 11 mm
- Pour flacons à ouverture standard de 12 x 32 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 0,25 ml |
| Volume (impériale) de l’insert | 0,006 oz. |
| Volume (métrique) de l’insert | 0,2 ml |
| Type de base | Plat |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion