Learn More
DWK Life Sciences Flacons en PEHD anti-fuites Wheaton™ avec bouchons
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Finition de col:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Description
Avec fermeture à double joint et bouchon fixé
Parfaits pour le stockage et le conditionnement à court et long terme
.
- Col étroit
- Bec verseur antigoutte pour un versement propre
- Les bouchons fixés demeurent serrés pendant longtemps
- Boîte pratique
Spécification
Spécification
Capacité | 17 oz., 500 ml |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 17 oz |
Couleur | Naturel |
Diamètre (impériale) | 2,83 in |
Matériau | HDPE |
Finition de col | 28-410 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Hauteur (métrique) | 171 mm |
Hauteur (impériale) | 6,73 in |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons en PEHD anti-fuites Wheaton™ avec bouchons >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu