Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD économiques à col étroit Nalgene™ Code produit.: 10601722
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD économiques à col étroit Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10601722
500 ml, 28 mm
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Code produit. 10601722
Marque: Thermo Scientific™ 20890016
En stock
Conservez les échantillons et les solutions de travail utilisées quotidiennement telles que les tampons et réactifs de paillasse dans ces flacons en PEHD économiques destinés à des applications générales moins intensives.
Conservez les échantillons et les solutions de travail utilisées quotidiennement telles que les tampons et réactifs de paillasse dans les flacons en PEHD économiques à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces flacons constituent une version plus légère des flacons Nalgene de qualité laboratoire d’origine. Destinés à des applications générales moins intensives, ces flacons en polyéthylène haute densité sont garantis étanches†.
  • Les bouchons en polypropylène sans liner garantissent une performance étanche† sans liner susceptible de se déformer, de causer des fuites et de contaminer vos solutions
  • Recommandés pour le prélèvement d’échantillons et le stockage de solutions de travail quotidiennes
  • Les flacons participent au programme de marquage ACT My Green Labs pour l’accessibilité, la cohérence et la transparence en matière de durabilité des produits
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 500 ml (16 oz)
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 16 oz
Couleur Naturels, transparents
Description Flacon économique à col étroit
Diamètre (métrique) intérieur de col 21 mm
À utiliser avec (application) À usage général et moins intensif
Matériau HDPE
Nbre par carton 48
Nb par paquet 48
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel
Finition de col 28 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Non
Bouche Étroit
Forme Rond
ACT Label Oui
Hauteur (métrique) 170 mm
Type de produit Flacon économique à col étroit
Hauteur (impériale) 2,4 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 28 mm
Diamètre (métrique) 73 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1423995 Type de certificatCertificat de conformité Date05/03/2025 Catalog Number2089-0016
Numéro de lot1376063 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number2089-0016
Numéro de lot1418235 Type de certificatCertificat de conformité Date24/11/2024 Catalog Number2089-0016
Numéro de lot1406099 Type de certificatCertificat de conformité Date09/05/2024 Catalog Number2089-0016
Numéro de lot1397137 Type de certificatCertificat de conformité Date22/11/2023 Catalog Number2089-0016
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD économiques à col étroit Nalgene™ >