Learn More
DWK Life Sciences Flacons en PEHD anti-fuites Wheaton™ avec bouchons Code produit.: 10613703
Expédition estimée: 23-10-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
DWK Life Sciences Flacons en PEHD anti-fuites Wheaton™ avec bouchons
Code produit. 10613703 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
4 ml, 13-425
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Finition de col:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Code produit. 10613703
Marque: DWK Life Sciences 209041
Expédition estimée: 23-10-2025
Avec fermeture à double joint et bouchon fixé
Parfaits pour le stockage et le conditionnement à court et long terme
.
  • Col étroit
  • Bec verseur antigoutte pour un versement propre
  • Les bouchons fixés demeurent serrés pendant longtemps
  • Boîte pratique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0,1 oz., 4 ml
Capacité (métrique) 4 ml
Capacité (impériale) 0,1 oz.
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) 0,62 in
Matériau HDPE
Finition de col 13-425
Certifications/Conformité ISO 9001
Hauteur (métrique) 38 mm
Hauteur (impériale) 1,4 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 13-425 mm
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons en PEHD anti-fuites Wheaton™ avec bouchons >