Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD à col étroit de qualité laboratoire Nalgene™ avec bouchon
GREENER_CHOICE
Stockez, expédiez et emballez les liquides grâce aux flacons en PEHD à col étroit de qualité laboratoire hautement fiables et durables spécialement conçus pour les applications de laboratoire longue durée et exigeantes.
Marque:  Thermo Scientific™ 2002-9016
35.73 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24323" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10749671
  • 67.30€ / 12 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Stockez, expédiez et emballez les liquides grâce aux flacons en PEHD à col étroit de qualité laboratoire hautement fiables et durables Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Ces flacons à usage général, semi-rigides et translucides sont spécialement conçus pour les applications de laboratoire longue durée et exigeantes. Ils offrent une excellente résistance aux produits chimiques.
  • Polyvalents et indispensables en laboratoire
  • Leurs parois uniformes assurent leur durabilité et leur résistance aux fissures et aux perforations.
  • Peuvent être utilisés en congélateur jusqu’à 100-°C (149-°F)
  • Les bouchons en polypropylène sans joint assurent une étanchéité ultime†, sans recourir à un liner qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs.
  • Participe au programme de marquage ACT
  • Étanches†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
16 oz, 500 ml
16 oz
Flacon à col étroit de qualité laboratoire
PEHD
12
Naturel
Fabriqué conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2003
Étroit
170mm
6,69 po
Polypropylène (PP)
73mm
Non
500 ml
Naturel, translucide
27mm
48
Non stérile
38mm
Oui
Rond
Flacon de qualité laboratoire à col étroit
Sans joint
38-430 mm
Bouchon à vis
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.