Learn More
DWK Life Sciences Boîtes de congélation Wheaton™ KeepIT™
Méthode idéale pour la création de lots et le stockage d’échantillons.
Marque: DWK Life Sciences W651704-G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Six couleurs différentes correspondent aux couleurs des flacons cyrogéniques CryoELITE, créant ainsi des alternatives pour la création de lots et l’identification de groupes d’échantillons.
- KeepIT-100 accueille jusqu’à 100 flacons à filetage interne, KeepIT-81 accueille 81 flacons à filetage externe et KeepIT-25 accueille jusqu’à 25 flacons cryogéniques à filetage interne ou externe, tailles de flacon : 1,2 à 2 ml
- Des ouvertures dans le fond facilitent la lecture des inserts à code-barres matrice de données CryoELITE 2D et permettent l’évacuation de l’azote liquide
- Fabriquées à partir d’une résine sans BPA incassable Eastman Tritan™
- Le format compact standard est compatible avec les étagères de stockage d’azote liquide et les tiroirs du congélateur
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Vert | |
Boîte pour congélateur KeepIT™-100 | |
100 (flacon cryogénique à filetage interne de 1,2 à 2 ml) | |
5,1 in | |
5,1 in | |
2 in |
Résine Eastman Tritan™ | |
Méthode idéale pour le regroupement et le stockage des échantillons | |
13 x 13 x 5,2 cm | |
13 cm | |
13 cm | |
5,2 cm |