Learn More
DWK Life Sciences™ Boîtes de congélation Wheaton™ KeepIT™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rose
Rouge
Vert
Capacité:
100 (1,2 à 2 ml flacon cryogénique à filetage interne)
100 (flacon cryogénique à filetage interne de 1,2 à 2 ml)
Type:
Boîte pour congélateur KeepIT™-100
Conditionnement:
10 pièces
Description
Six couleurs différentes correspondent aux couleurs des flacons cyrogéniques CryoELITE, créant ainsi des alternatives pour la création de lots et l’identification de groupes d’échantillons.
- KeepIT-100 accueille jusqu’à 100 flacons à filetage interne, KeepIT-81 accueille 81 flacons à filetage externe et KeepIT-25 accueille jusqu’à 25 flacons cryogéniques à filetage interne ou externe, tailles de flacon : 1,2 à 2 ml
- Des ouvertures dans le fond facilitent la lecture des inserts à code-barres matrice de données CryoELITE 2D et permettent l’évacuation de l’azote liquide
- Fabriquées à partir d’une résine sans BPA incassable Eastman Tritan™
- Le format compact standard est compatible avec les étagères de stockage d’azote liquide et les tiroirs du congélateur
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Résine Eastman Tritan™ |
| Forme | Carré |
| Type | Boîte pour congélateur KeepIT™-100 |
| À utiliser avec (application) | Méthode idéale pour la création de lots et le stockage d’échantillons |
| Capacité | 100 (1,2 à 2 ml flacon cryogénique à filetage interne) |
| Dimensions (L x l x H) | 13 x 13 x 5,2 cm |
| Longueur (impériale) | 5,1 in |
| Longueur (métrique) | 13 cm |
| Largeur (impériale) | 5,1 in |
| Afficher plus |