Learn More
DWK Life Sciences Boîtes de congélation Wheaton™ KeepIT™
Méthode idéale pour la création de lots et le stockage d’échantillons.
Marque: DWK Life Sciences W651704-W
159.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23261" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 1.72360kg
Description
Six couleurs différentes correspondent aux couleurs des flacons cyrogéniques CryoELITE, créant ainsi des alternatives pour la création de lots et l’identification de groupes d’échantillons.
- KeepIT-100 accueille jusqu’à 100 flacons à filetage interne, KeepIT-81 accueille 81 flacons à filetage externe et KeepIT-25 accueille jusqu’à 25 flacons cryogéniques à filetage interne ou externe, tailles de flacon : 1,2 à 2 ml
- Des ouvertures dans le fond facilitent la lecture des inserts à code-barres matrice de données CryoELITE 2D et permettent l’évacuation de l’azote liquide
- Fabriquées à partir d’une résine sans BPA incassable Eastman Tritan™
- Le format compact standard est compatible avec les étagères de stockage d’azote liquide et les tiroirs du congélateur
Spécification
Blanc | |
Carré | |
Méthode idéale pour la création de lots et le stockage d’échantillons | |
13 x 13 x 5,2 cm | |
13 cm | |
13 cm | |
5,2 cm |
Résine Eastman Tritan™ | |
Boîte pour congélateur KeepIT™-100 | |
100 (1,2 à 2 ml flacon cryogénique à filetage interne) | |
5,1 in | |
5,1 in | |
2 in |