Learn More
DWK Life Sciences Cuves Wheaton™ avec bouchon à vis en PP Code produit.: 12497381
Expédition estimée: 04-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
DWK Life Sciences Cuves Wheaton™ avec bouchon à vis en PP
Code produit. 12497381 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
125 ml, Non autoclavable, Naturel
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Autoclavable:
Autoclavable (remarque : le bouchon n’est pas autoclavable)
Non autoclavable
Couleur:
Naturel
Transparent
blanc
Code produit. 12497381
Marque: DWK Life Sciences W209908
Expédition estimée: 04-09-2025
Le récipient en polystyrène à col large permet de clarifier le verre et de garantir la sécurité du plastique
  • Récipient durable avec une bonne résistance chimique
  • Bouchon à vis en PP blanc pré-fixé non revêtu ou avec revêtement en PE expansé
  • Le récipient en polypropylène est autoclavable ; le bouchon n’est pas autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4,2 oz., 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 4,2 oz.
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) 2,08 in
Comprend Bouchon à vis
Matériau Polypropylène
Couleur de bouchon Blanc
Clarity Naturel
Autoclavable Non autoclavable
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 68 mm
Type de produit Cuve
Hauteur (impériale) 2,67 in
Joint de fermeture Polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 58-400 mm
Diamètre (métrique) 53 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Afficher plus Afficher moins
  • Jars with PP Cap
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Jars with PP Cap
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    DWK Life Sciences Cuves Wheaton™ avec bouchon à vis en PP >