Learn More
Buerkle™ Tubes blancs en polypropylène avec bouchon à vis
1.69 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 mL
25 mL
60 ml
90 ml
125 mL
250 mL
625 ml
1000 mL
Description
Solutions d’emballage en PP économiques avec bouchon à vis. Se vident entièrement sans laisser aucun résidu.
- Opaque
- Convient à une utilisation avec des produits alimentaires
- Stérilisable
Spécification
Capacité (métrique) | 250 mL |
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
Comprend | Bouchon à vis |
Matériau | PP |
Poids (métrique) | 6,79 kg |
Couleur de bouchon | Blanc |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavable |
Forme | Rond |