Learn More
DWK Life Sciences Turbines Wheaton™ pour flacons d’agitation Celstir™
Produit de remplacement pour bras latéral double Celstir et bras latéral double gainé Celstir
198.00€ - 291.00€
Spécification
Comprend Bouchon supérieur avec revêtement, tige en verre, porte-aimant, aimant et spatule d’agitation
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
10168611
Afficher les documents
DWK Life Sciences
356904
Flacon d’agitation 1 000 ml Celstir™
256.00€
1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12431421
Afficher les documents
DWK Life Sciences
356896
Flacons d’agitation Celstirtrade; de 125 ml
222.00€
1 pièce
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12441421
Afficher les documents
DWK Life Sciences
356902
Flacon d’agitation 500 ml Celstir™
263.00€
1 pièce
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11738869
Afficher les documents
DWK Life Sciences
356899
Flacons d’agitation Celstirtrade; de 250 ml
222.00€
1 pièce
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12421421
Afficher les documents
DWK Life Sciences
356895
Flacon d’agitation 50 ml Celstir™
198.00€
1 pièce
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10178611
Afficher les documents
DWK Life Sciences
356907
Flacons d’agitation Celstirtrade; de 3000 ml
291.00€
1 pièce
Expédition estimée: 22-01-2025
Description
  • Cet axe en acier inox résistant, destiné au remplacement de l’axe en verre inclus avec les flacons Celstir™, peut être installé sur les flacons Celstir existants.
Spécification
Spécification
Bouchon supérieur avec revêtement, tige en verre, porte-aimant, aimant et spatule d’agitation