Learn More
DWK Life Sciences Turbines Wheaton™ pour flacons d’agitation Celstir™
Produit de remplacement pour bras latéral double Celstir et bras latéral double gainé Celstir
Marque:  DWK Life Sciences 356899
Code produit. 11738869
  • 222.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Cet axe en acier inox résistant, destiné au remplacement de l’axe en verre inclus avec les flacons Celstir™, peut être installé sur les flacons Celstir existants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Flacons d’agitation Celstirtrade; de 250 ml
Bouchon supérieur avec revêtement, tige en verre, porte-aimant, aimant et spatule d’agitation
Turbine