Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’hybridation Wheaton™
Pour une utilisation dans les procédures de transfert d’acides nucléiques et de protéines qui nécessitent un minimum de solution de sonde
74.05€ - 161.00€
Spécification
Certifications/Conformité | USP type I |
---|---|
Matériau du bouchon | PC |
Taille du bouchon | 45 mm |
Revêtement | Plastisol |
Type de bouchon | À vis |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Type de produit | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Type de produit | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11541325
|
DWK Life Sciences
805003 |
35 mm | 150 mm | Flacon d’hybridation | Verre borosilicaté |
84.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11724209
|
DWK Life Sciences
805000 |
35 mm | 75 mm | Flacon d’hybridation | Verre borosilicaté |
74.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10717893
|
DWK Life Sciences
805007 |
35 mm | 300 mm | Flacon d’hybridation | Verre borosilicaté |
87.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12437181
|
DWK Life Sciences
805027 |
35 mm | 300 mm | Flacon d’hybridation avec revêtement de sécurité | Verre borosilicaté |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12417181
|
DWK Life Sciences
805020 |
35 mm | 75 mm | Flacon d’hybridation avec revêtement de sécurité | Verre borosilicaté |
97.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11531325
|
DWK Life Sciences
805001 |
35 mm | 100 mm | Flacon d’hybridation | Verre borosilicaté |
80.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12871474
|
DWK Life Sciences
805021 |
35 mm | 100 mm | Flacon d’hybridation avec revêtement de sécurité | Verre borosilicaté |
103.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11551325
|
DWK Life Sciences
805023 |
35 mm | 150 mm | Flacon d’hybridation avec revêtement de sécurité | Verre borosilicaté |
105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12447181
|
DWK Life Sciences
805031 |
70 mm | 300 mm | Flacon d’hybridation avec revêtement de sécurité | Verre borosilicaté |
161.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12742447
|
DWK Life Sciences
805011 |
70 mm | 300 mm | Flacon d’hybridation | Verre borosilicaté |
121.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- En verre borosilicaté à paroi épaisse
- Les flacons avec revêtement de sécurité et bouchons en plastisol antidérapant robuste réduisent les risques de casse et d’exposition aux matières dangereuses
- Les bouchons en PP sont dotés d’un revêtement en résine PTFE-fluorocarbone /silicone liés par ultrasons pour éviter les fuites
Informations sur la commande
Un article par boîte
Spécification
USP type I | |
45 mm | |
À vis | |
Procédures de transfert des acides nucléiques et des protéines exigeant un minimum de solution de sonde |
PC | |
Plastisol | |
Verre borosilicaté | |
PTFE / silicone |