Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’hybridation Wheaton™
Pour une utilisation dans les procédures de transfert d’acides nucléiques et de protéines qui nécessitent un minimum de solution de sonde
Marque: DWK Life Sciences 805000
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- En verre borosilicaté à paroi épaisse
- Les flacons avec revêtement de sécurité et bouchons en plastisol antidérapant robuste réduisent les risques de casse et d’exposition aux matières dangereuses
- Les bouchons en PP sont dotés d’un revêtement en résine PTFE-fluorocarbone /silicone liés par ultrasons pour éviter les fuites
- Rack en acrylique pouvant contenir jusqu’à six flacons d’hybridation de différentes tailles pour un transport ou un stockage en toute sécurité
Informations sur la commande
Un article par boîte
Spécification
PC | |
Flacon d’hybridation | |
Procédures de transfert des acides nucléiques et des protéines exigeant un minimum de solution de sonde | |
À vis | |
35 mm | |
45 mm | |
75 mm |
2,95 in | |
1,37 in | |
Verre borosilicaté | |
PTFE / silicone | |
Plastisol | |
USP type I |