Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ dans Lab File sans bouchons
Conditionnés dans des plateaux compartimentés, sans bouchons
Marque: DWK Life Sciences 224801
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.63500kg
Description
Les plateaux compartimentés permettent d’inventorier facilement les échantillons ou de stocker les flacons vides.
- Autoclavables
- Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction offrant une résistance chimique supérieure
- Flacons ambrés fabriqués en verre borosilicaté qui protège les produits photosensibles
Informations sur la commande
Bouchons disponibles séparément
Compliance
Flacons transparents conformes aux exigences USP type 1 et ASTM™ E438, type 1, classe A. Flacons ambrés conformes aux exigences USP type 1 relatives à la transmission de la lumière.
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
Autoclavable | |
35 mm | |
M-T File™ et rack à flacons |
12 mm | |
2 ml | |
0,5 dr. | |
Bouchon à vis | |
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A |