Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ dans Lab File sans bouchons
Conditionnés dans des plateaux compartimentés, sans bouchons
Marque:  DWK Life Sciences 224804
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.90510kg
Code produit. 10160671
  • 161.00€ / 200 pièces
Expédition estimée: 02-10-2024
Description
Les plateaux compartimentés permettent d’inventorier facilement les échantillons ou de stocker les flacons vides.
  • Autoclavables
  • Flacons transparents ou ambrés
    • Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction offrant une résistance chimique supérieure
    • Flacons ambrés fabriqués en verre borosilicaté qui protège les produits photosensibles
    Informations sur la commande
    Bouchons disponibles séparément
    Compliance
    Flacons transparents conformes aux exigences USP type 1 et ASTM™ E438, type 1, classe A. Flacons ambrés conformes aux exigences USP type 1 relatives à la transmission de la lumière.
    Spécification
    Spécification
    transparent
    Verre borosilicaté
    À vis
    Autoclavable
    60 mm
    Flacon à échantillons dans Lab File
    17 mm
    8 ml
    2,2 dr.
    Bouchon à vis
    USP type I, ASTM E 438, type I, classe A
    M-T File™ et rack à flacons