Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Seals™ with PTFE/Silicone Liner
Lined seals for use with crimp-top vials
261.00€
Spécification
Matériau (doublure) PTFE / silicone
Diamètre (impérial) du bouchon 0,43 in
Diamètre (métrique) du bouchon 11 mm
Matériau Aluminium
Gamme de produits E-Z Seals™
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Couleur Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Quantité Prix Quantité et disponibilité  
12432691
Afficher les documents
DWK Life Sciences
224211-05
Bleu 1000/boîte
261.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12442691
Afficher les documents
DWK Life Sciences
224211-06
Rouge 1000/boîte
261.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12452691
Afficher les documents
DWK Life Sciences
224211-07
Vert 1000/boîte
261.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 12-02-2025
Description
  • Diameter: 11mm (.043 in.)
  • Aluminum
  • Available in a variety of colors
Spécification
Spécification
PTFE / silicone
11 mm
E-Z Seals™
Avec opercule
0,43 in
Aluminium
1000/boîte
11 mm