Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Seals™ with PTFE/Silicone Liner
Lined seals for use with crimp-top vials
Marque: DWK Life Sciences 224211-07
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Diamètre : 11 cm (0,043 po)
- Aluminium
- Disponibles en plusieurs couleurs
Spécification
PTFE / silicone | |
11 mm | |
Aluminium | |
1000/boîte | |
11 mm |
0,43 in | |
Vert | |
E-Z Seals™ | |
Avec opercule |