Learn More
DWK Life Sciences Pinces à sertir Wheaton™ E-Z
Fixez facilement les joints à l’aide de ces pinces à sertir de haute qualité
703.00€ - 820.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10712573
|
DWK Life Sciences
224307 |
Joints en aluminium de 30 mm |
820.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11788879
|
DWK Life Sciences
224322 |
Joints à bouchon à bascule de 13 mm |
733.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10276284
|
DWK Life Sciences
224323 |
Joints à bouchon à bascule de 20 mm |
703.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Étiquetées pour une identification rapide
- Poignée ergonomique courte et rembourrée
- Mâchoires de sertissage polies
- Ensemble de ressort
- Butée réglable
Spécification
Non autoclavable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Pinces à sertir Wheaton™ E-Z