Learn More
DWK Life Sciences Pinces à sertir Wheaton™ E-Z
Fixez facilement les joints à l’aide de ces pinces à sertir de haute qualité
Marque:  DWK Life Sciences 224323
Code produit. 10276284
  • 703.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Étiquetées pour une identification rapide
  • Poignée ergonomique courte et rembourrée
  • Mâchoires de sertissage polies
  • Ensemble de ressort
  • Butée réglable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Joints à bouchon à bascule de 20 mm