Learn More
DWK Life Sciences Flacons en verre transparents DURAN™ PURE, avec filetage DIN
BIOPHARMA
Une série de flacons et de bouchons de haute qualité développés pour les besoins de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique.
Brand:  DWK Life Sciences 818018606
300.72 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
 View more versions of this product
Product Code. 11955048
  • 358.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Flacons de haute qualité en verre borosilicaté de type I GL 25 / GL 45, de 25 ml à 20 L, conçus pour répondre aux besoins de l’industrie pharmaceutique. Les flacons DURAN™ PURE sont fermés avec un couvercle de protection pour éviter toute contamination. DWK Life Sciences fournit des certificats d’analyse avec chaque livraison, et assure la traçabilité à 100 % et la gestion du contrôle du changement. Les flacons DURAN™ PURE sont disponibles avec la documentation requise par les autorités réglementaires et répondent aux exigences des pharmacopées internationales.
  • Le couvercle de protection empêche toute contamination à l’intérieur du flacon pendant le stockage et le transport
  • Livraison par lot unique
  • Certificat d’analyse (CoA)
  • Inspection visuelle à 100 %
  • Analyse de la résistance hydrolytique selon EP, USP et JP pour chaque lot
  • Gestion du contrôle des modifications et informations du client en cas de modifications
  • 100 % de traçabilité à toutes les étapes de fabrication
  • de type II
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
10 000 mL
Verre borosilicaté (3.3)
GL 45
227 mm
Fabrication de médicaments et de produits biotechnologiques, stockage et transport d’API, d’intermédiaires de médicaments en vrac, d’ingrédients et de milieux
1 de chaque
Autoclavable
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10176501 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/11/2024 Catalog Number818018606
Numéro de lot10170533 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/07/2024 Catalog Number818018606
Numéro de lot10169963 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/06/2024 Catalog Number818018606
Numéro de lot10166556 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2024 Catalog Number818018606
Numéro de lot10164835 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/01/2024 Catalog Number818018606
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Flacons en verre transparents DURAN™ PURE, avec filetage DIN > 10000 mL