Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Diazomethane Generators for Gas Chromatography
For generating diazomethane and other gases for gas chromatography, mass sepctroscopy and NMR studies
Marque: DWK Life Sciences 281155
Code nomenclature Nacres: GB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.36290kg
Description
- Utilise des joints sans graisse clear-seal
- Joint torique non requis
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction conforme aux exigences USP type I et ASTM™ E 438, type I, classe A
Spécification
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A | |
20 cm | |
Générateur de diazométhane |
7,8 in | |
Pince à joint torique, bouchon à vis 13-425 avec bouchon à découpe et revêtement en caoutchouc à doublure en PTFE |