Learn More
DWK Life Sciences Générateurs de diazométhane Wheaton™ pour chromatographie en phase gazeuse
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
19 cm
20 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Utilise des joints sans graisse clear-seal
- Joint torique non requis
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction conforme aux exigences USP type I et ASTM™ E 438, type I, classe A
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP type I, ASTM E 438, type I, classe A |
| Hauteur (impériale) | 7,8 in |
| Hauteur (métrique) | 20 cm |
| Comprend | Pince à joint torique, bouchon à vis 13-425 avec bouchon à découpe et revêtement en caoutchouc à doublure en PTFE |
| Type | Générateur de diazométhane |