Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Diazomethane Generators for Gas Chromatography
For generating diazomethane and other gases for gas chromatography, mass sepctroscopy and NMR studies
Marque:  DWK Life Sciences 281135
Code nomenclature Nacres: GB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.36290kg
Code produit. 12408922
  • 174.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-11-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Utilise des joints sans graisse clear-seal
  • Joint torique non requis
  • En verre borosilicaté à faible taux d’extraction conforme aux exigences USP type I et ASTM™ E 438, type I, classe A
Spécification
Spécification
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A
19 cm
Générateur de diazométhane
7,4 in
Pince à joint conique standard en plastique, bouchon à vis 13-425 avec bouchon à découpe et revêtement en caoutchouc à doublure en PTFE