Learn More
DWK Life Sciences Kit de plateforme Wheaton™ pour système rotatif compact pour mini flacons
Le kit de plateforme pour mini-flacons peut être ajouté à l’appareil de culture à rouleaux pour mini-flacons pour accueillir quatre flacons supplémentaires par plateforme.
Marque:  DWK Life Sciences 348920
Code produit. 12458952
  • 1018.38€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Peut ajouter jusqu’à 2 kits par unité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit de plateau
4 kg
Appareil de culture à rouleaux pour mini-flacons
9 lb
Noir
Plateforme à rouleaux assemblée, 4 montants de support, courroie d’entraînement, matériel nécessaire et instructions d’assemblage