Learn More
DWK Life Sciences Kit de plateforme Wheaton™ pour système rotatif compact pour mini flacons
Le kit de plateforme pour mini-flacons peut être ajouté à l’appareil de culture à rouleaux pour mini-flacons pour accueillir quatre flacons supplémentaires par plateforme.
903.23€ - 1018.38€
Spécification
Type de produit | Kit de plateau |
---|---|
Poids (impériale) | 9 lb |
Poids (métrique) | 4 kg |
À utiliser avec (équipement) | Appareil de culture à rouleaux pour mini-flacons |
Comprend | Plateforme à rouleaux assemblée, 4 montants de support, courroie d’entraînement, matériel nécessaire et instructions d’assemblage |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12458952
|
DWK Life Sciences
348920 |
Noir |
1018.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10563133
|
DWK Life Sciences
W348920-CH |
Charbon |
903.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Peut ajouter jusqu’à 2 kits par unité.
Spécification
Kit de plateau | |
4 kg | |
Plateforme à rouleaux assemblée, 4 montants de support, courroie d’entraînement, matériel nécessaire et instructions d’assemblage |
9 lb | |
Appareil de culture à rouleaux pour mini-flacons |