Learn More
DWK Life Sciences Décapsuleurs Wheaton™
Ces pinces à sertir sont utilisées pour les joints à bouchon à bascule et pour les joints en aluminium
Marque:  DWK Life Sciences 224372
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.47630kg
Code produit. 10044241
  • 149.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-09-2024
Spécification
Bouchons de 13 mm
Décapsuleur de type pince
Joints à bouchon à bascule et joints en aluminium