Learn More
DWK Life Sciences Décapsuleurs Wheaton™
Ces pinces à sertir sont utilisées pour les joints à bouchon à bascule et pour les joints en aluminium
157.00€ - 779.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Joints à bouchon à bascule et joints en aluminium |
---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10628332
|
DWK Life Sciences
224357 |
Bouchons de 30 mm | Décapsuleur manuel |
779.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10044241
|
DWK Life Sciences
224372 |
Bouchons de 13 mm | Décapsuleur de type pince |
157.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pince à décapsuler• Manche confortable en mousse
• Décapsulez sans effort!
• Pince à décapsuler
Spécification
Joints à bouchon à bascule et joints en aluminium |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Décapsuleurs Wheaton™