Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Culture Vessel
Perform repeated wet or dry sterilization to these culture vessels, which are made of borosilicate glass
520.00€ - 665.00€
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12438952
|
DWK Life Sciences
348524 |
355 mm |
520.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12448952
|
DWK Life Sciences
348528 |
535 mm |
665.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conforms to USP and ASTM requirements
- 38, 45 or 51mm screw head
- 2.6mm wall thickness
- Bottle material made of borosilicate glass
- Autoclavable
- Reusable
Spécification
110 mm |