Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Culture Vessel
Perform repeated wet or dry sterilization to these culture vessels, which are made of borosilicate glass
Marque: DWK Life Sciences 348528
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 6.62240kg
Description
- Conforme aux exigences USP et ASTM
- Tête à vis de 38, 45 ou 51 mm
- Épaisseur de la paroi 2,6mm
- Matériau du flacon en verre borosilicaté
- Autoclavables
- Réutilisable
Spécification
535 mm | |
110 mm |