Learn More
DWK Life Sciences Ampoule cryogénique Wheaton™ Cryule™ de 1,2 ml, en verre transparent non rainuré
Ampoules autonomes conçues pour la conservation de biomatériaux à l’azote liquide
Marque:  DWK Life Sciences 651463
111.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11714139
  • 144.00€ / 144 pièces
Expédition estimée: 18-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Cryogenic vials are intended for placement only in the vapor phase of liquid nitrogen, and should not be used for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Immersion of the vials in the liquid phase could result in penetration of the liquefied gas into the vial, resulting in rapid vaporization of the liquid upon removal and possible violent explosion or leakage from the vial/closure perimeter.
To prevent cryogenic vials from exploding, never overfill liquid nitrogen storage units. Always examine vials before use to ensure no visible defects around the closure rims. Always use full faceshields, heavy safety gloves and laboratory protective apparel when removing vials from cryogenic storage. Always permit vials to warm slowly in a biological safety cabinet. Never reuse cryogenic vials.
Description
Description
  • Fabriqué en verre borosilicaté à faible taux d’extraction pour se protéger contre les changements de pH et maintenir la pureté du contenu
  • La conception spéciale permet le stockage à basse température ainsi qu’une décongélation rapide
  • Les ampoules peuvent être hermétiquement scellées par pointage ou par étirage.
Informations sur la commande
Fournies avec bouchons fixés, dans 10 sachets de 50 par boîte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,43 in
11,8 mm
Non stérile
Pour la conservation des échantillons biologiques ; le stockage à basse température
58 mm
USP type I, ASTM E438, type I, classe A
Transparent
Verre borosilicaté
1,2 ml
2,28 in
144/boîte
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
DWK Life Sciences Ampoule cryogénique Wheaton™ Cryule™ de 1,2 ml, en verre transparent non rainuré > Verre borosilicaté ; 1,2 ml