Learn More
Testo™ Thermo-hygromètre ABS/TPE/métal avec sonde externe
Marque:  Testo™ 0560 6351
Code produit. 10402632
  • 402.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Thermohygromètre sonde externe
• Affichage simultané humidité/température
• Calcul du point de rosée
• Transmission radio
• Sonde monobloc ou poignée à capteur interchangeable
• Affichage rétro-éclairé simultané humdité relative/température, point de rosée/température ou 4 mesures de sonde à transmission radio
• Mémorise les valeurs mini et maxi
• Fonction hold pour figer une mesure et auto-extinction
• Transfert vers l'imprimante par liaison IR
• Les sondes à transmission radio, sans cordon, permettent de mesurer à distance de 20 m de l'appareil
• Thermohygromètre sonde externe
Spécification
Spécification
Thermo-hygromètre
-20 à +50°C
Sonde externe
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Testo™ Thermo-hygromètre ABS/TPE/métal avec sonde externe > Plage de températures : –20 à 50°C