Learn More
DWK Life Sciences™ Ampoules cryogéniques Wheaton™ Cryule™ Gold-Band™
Code produit. p-31955 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
1,2 ml
2 ml
Type de produit:
Ampoule Vacule
Ampoule cryogénique prérainurée
Hauteur (métrique):
5,8 cm
7 cm
10,8 cm
Conditionnement:
144 pièces
Cryogenic vials are intended for placement only in the vapor phase of liquid nitrogen, and should not be used for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Immersion of the vials in the liquid phase could result in penetration of the liquefied gas into the vial, resulting in rapid vaporization of the liquid upon removal and possible violent explosion or leakage from the vial/closure perimeter.
To prevent cryogenic vials from exploding, never overfill liquid nitrogen storage units. Always examine vials before use to ensure no visible defects around the closure rims. Always use full faceshields, heavy safety gloves and laboratory protective apparel when removing vials from cryogenic storage. Always permit vials to warm slowly in a biological safety cabinet. Never reuse cryogenic vials.
Code produit. 11754139
Marque: DWK Life Sciences™ 651483
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cryogenic vials are intended for placement only in the vapor phase of liquid nitrogen, and should not be used for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Immersion of the vials in the liquid phase could result in penetration of the liquefied gas into the vial, resulting in rapid vaporization of the liquid upon removal and possible violent explosion or leakage from the vial/closure perimeter.
To prevent cryogenic vials from exploding, never overfill liquid nitrogen storage units. Always examine vials before use to ensure no visible defects around the closure rims. Always use full faceshields, heavy safety gloves and laboratory protective apparel when removing vials from cryogenic storage. Always permit vials to warm slowly in a biological safety cabinet. Never reuse cryogenic vials.
Pour la conservation des matières biologiques avec de l’azote liquide
  • Verre borosilicaté à faible taux d’extraction
  • La fonction Gold-Band indique la présence d’un pré-rainurage
  • Les pointes d’ampoules prérainurées se cassent facilement sans faire d’éclats
  • Conçu pour un stockage à basse température et un dégel rapide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1,2 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Ampoule cryogénique prérainurée
Couleur Transparents
Diamètre (métrique) externe 1,18 cm
Diamètre (impériale) externe 0,46 in
Hauteur (métrique) 5,8 cm
Hauteur (impériale) 2,28 in
Diamètre (métrique) supérieur 0,5 cm
Diamètre (impériale) supérieur 0,19 in
Certifications/Conformité ASTM E438 Type I